Fire blanket container
Fournisseur: JUTEC GMBH
JT5000LB
118-1104EA 83 EUR InStock
118-1104
Fire blanket container
Matériel de premiers secours Couvertures anti-feu
Fire extinguish blanket container made from steel.
  • Varnished and printed
  • In RAL-colour 3000 (red)
Informations de commande: Fire blanket to be ordered seperately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité