VWR®, Couvertures anti-feu
Fournisseur: VWR Collection
118-1105EA 65 EUR InStock
118-1105 118-1106 118-1107
VWR®, Couvertures anti-feu
Matériel de premiers secours Couvertures anti-feu
Fabriquées à partir d'un matériau composite comprenant deux épaisseurs de tapis de laboratoire en fibre de verre et une couche de feuille ignifuge. Pour éteindre et étouffer les incendies relativement petits. Écologiques, ces couvertures ne contiennent pas d'amiante.
  • Résistance thermique jusqu'à 550 °C
  • Stockage sécurisé et anti-poussière dans une boîte en plastique couverte étiquetée en trois langues (allemand, anglais, français)
  • Fixation murale possible
  • Se déploient rapidement à l'aide de deux lanières d'ouverture
BS EN 1869
Certifications:More Product Information
Collapse All
Désignation L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Couverture anti-feu 1200×1200 mm 1 118-1105
Couverture anti-feu 1200×1800 mm 1 118-1106
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité