L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Couvertures anti-feu
Fournisseur: VWR Collection
118-1105EA 65 EUR InStock
118-1105 118-1106 118-1107
VWR®, Couvertures anti-feu
Matériel de premiers secours Couvertures anti-feu
Fabriquées à partir d'un matériau composite comprenant deux épaisseurs de tapis de laboratoire en fibre de verre et une couche de feuille ignifuge. Pour éteindre et étouffer les incendies relativement petits. Écologiques, ces couvertures ne contiennent pas d'amiante.
  • Résistance thermique jusqu'à 550 °C
  • Stockage sécurisé et anti-poussière dans une boîte en plastique couverte étiquetée en trois langues (allemand, anglais, français)
  • Fixation murale possible
  • Se déploient rapidement à l'aide de deux lanières d'ouverture
BS EN 1869
Certifications:More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité