Bandages, DermaCare®
Fournisseur: SOEHNGEN W. GMBH
1002003
118-1245EA 11.3 EUR InStock
118-1245
Bandages, DermaCare®
Matériel de premiers secours Pansements
Pathogen-free wound covering made of non woven viscose fabric with a high absorbency of 2000 g/m² and hydrophilic PP anti-adhesive non woven fabric on both sides.
  • Smooth surface, causes no hypersensitivity reactions
  • Physiologically safe, free of chemical binding materials
  • EO-sterilised under constant monitoring
  • Packed in peel-open packing labelled with an expiry date of 20 years (from the date of manufacture)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité