Kit de premiers soins
Fournisseur: SOEHNGEN W. GMBH
360106
118-1410EA 834 EUR InStock
118-1410
Kit de premiers soins
Matériel de premiers secours Matériel d'urgence
Kit professionnel de premiers secours en laboratoire de chimie. Contient un lave-œil,des compresses froides, du désinfectant pour la peau, des pansements, etc.
  • En ABS orange
  • Fixation murale
L×p×h: 400×300×150 mm
Certifications: DIN 13157
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité