L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solution de douches oculaires
Fournisseur: Plum Safety
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 18.5 EUR InStock
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Solution de douches oculaires
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Solution de chlorure de sodium stérile (0,9%) dans un flacon de solution de douches oculaires avec œillère et bouchon anti-poussière. Évite que des corps étrangers (tels que des particules de métal ou des copeaux de bois) ne collent à l'œil et ne provoquent des blessures graves.
  • Œillère ergonomique à positionnement sur l'œil pour un rinçage doux et homogène
  • Flacon de 200 ml pour une utilisation mobile, notamment dans des boîtes à outils ou des trousses de premiers secours
  • Utilisation pour recharge des stations de lavage oculaire Plum
  • Aucun entretien
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité