Flacon lave-oeil, Barikos KS
Fournisseur: BARTELS RIEGER
954004 154808 154812 154809
118-1912EA 18.1 EUR InStock
118-1912 118-1917 118-1918 118-1919
Flacon lave-oeil, Barikos KS
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Ces flacons lave-œil seront de première nécessité dans toutes les applications de laboratoire. Conviviaux et simples d´utilisation: oeillère avec couvercle pour un lavage rapide et uniforme.
  • S'utilisent sur des personnes couchées
  • Lavage uniforme avec de l'eau distillée ou une solution ophtalmique stérile
  • Remplis d'eau stérilisée (garantis 2 ans)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité