Ruthenium(III) bromide (≥29% Ru)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11807.06
11807.06EA 465 EUR InStock
11807.06
Ruthenium(III) bromide (≥29% Ru)
Ruthenium(III) bromide
CAS No.: 14014-88-1 Molecular Formula: RuBr3 Formula Weight: 340.78 Physical Form: Powder Density: 5.30 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Characteristic UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00016314
Formule: RuBr₃
MW: 340,78 g/mol
Densité: 5.30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016314
Numéro CAS: 14014-88-1
EINECS: 237-829-4
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité