Carbonate de cadmium (II) ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11864.14
11864.14EA 95.6 EUR InStock
11864.14
Carbonate de cadmium (II) ≥99.99% (base métaux)
Carbonate de cadmium (II)
Purity: 99.99% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Physical Form: Powder/Lumps Density: 4.26 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,1616 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formule: CCdO₃
MW: 172,42 g/mol
Point de fusion: 500 °C (dec.)
Densité: 4.26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010918
Numéro CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1616
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité