Argent (I) thiocyanate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11897.09
11897.09EA 362 EUR InStock
11897.09
Argent (I) thiocyanate
Argent (I) thiocyanate
CAS No.: 1701-93-5 Molecular Formula: CAgNS Formula Weight: 165.95 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003416
Preparation of nonmetallic thiocyanates, analytical reagent, in photographic emulsions, as an organic intermediate
Formule: AgSCN
MW: 165,95 g/mol
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003416
Numéro CAS: 1701-93-5
EINECS: 216-934-9
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité