Safety drum vents
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
08300
119-0234EA 78.6 EUR InStock
119-0234
Safety drum vents
Vannes Soupapes de décompression
These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is either automatic (on horizontally installed vents) or manual (on vertically installed vents).
  • Vents can prevent escape of flammable vapour in closed position
  • Includes flame arrester for added safety
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité