Drum wrench
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
08805
119-0238EA 54.2 EUR InStock
119-0238
Drum wrench
Clés à molette
Drum Wrench opens drum bung caps.
  • Rugged and non-sparking
  • Design of handle protects the hand
This corrosive-resistant tool fits many 50,8 or 19,05 mm bung styles commonly used on drums.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité