Spill control funnels, EcoPolyBlend™
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
28680
119-0389EA 113 EUR InStock
119-0389
Spill control funnels, EcoPolyBlend™
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs de grande taille
Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
  • Low-profile and wide diameter
  • Quick and easy pouring
  • Molded-in hook stores optional funnel cover
Scalloped, sloped design minimizes splashes and prevents containers from resting in their own liquids. Large, flat welll at the throat of funnel allows for passive draining of paint tins, filters, buckets and other containers.
OD×H: 533×83 mm; Capacity: 2 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité