Crayons techniques
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F133840001
119-0442EA 54.2 EUR InStock
119-0442
Crayons techniques
Stylos Stylos à encre
Stylo jetable ultra-résistant à pointe souple disponible en plusieurs couleurs pour écrire sur le verre, le métal, la céramique, le plastique, le papier, etc. La peinture à base d'huile du marqueur résiste aux lavages, aux intempéries, aux acides doux et aux alcalis. L'épaisseur du marqueur est de 1 mm.
  • Écrit sur la plupart des surfaces
  • Fonctionne dans la plage de températures comprises entre –46 et +65 °C
  • Autoclavables à 121 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité