L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bidons de sécurité
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
01D 01K 02D 02K 05D 05K 05KU 01DU 05DU 02DU 02KU 01KU SP2 SP1
119-0101EA 196 EUR InStock
119-0101 119-2000 119-0104 119-2042 119-0171 119-2005 119-0114 119-0102 119-0107 119-0105 119-0106 119-0103 119-0113 119-0112
Bidons de sécurité
Bidons de sécurité
En acier inoxydable haute qualité résistant aux produits chimiques et joints en PTFE.
  • Manipulation aisée, conception ergonomique et grande stabilité
  • Systèmes anti-feu de résistance aux explosions et aux flammes
  • Soupapes de régulation de la pression (environ 0,3 bar)
  • Dispositifs à fermeture automatique
  • Humidificateurs pour un nettoyage sûr avec solvants
Pour une manipulation sûre et aisée de petits volumes de liquides inflammables.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité