L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bidons à distribution de sécurité, LDPE, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2340-0020 2340-0050
215-1124EA 330 EUR InStock
215-1124 119-3125
Bidons à distribution de sécurité, LDPE, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PE-BD translucide, capuchon à vis en PP.
  • Bec verseur anti-éclaboussure avec dispositif anti-retour
  • Capuchon fixé au bidon de façon permanente
  • Antifuites
Une large bandoulière permet un transport facile. L'appuie-doigts moulé intégré garantit un meilleur maintien lors du versement.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité