Needle Collection Container
Fournisseur: DELTALAB
90
119-4264EA 3.8 EUR InStock
119-4264
Needle Collection Container
Poubelles Collecteurs de déchets tranchants
Needle collection containers are made of high density polyethylene suitable for waste type III.
  • Can be incinerated without release of toxic fumes
  • Printed with two languages (English and Spanish) on the containers
They features two caps, first cap has a mouth which embodies three different devices to remove needles and the other is designed to close the container temporarily or definitively.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité