Porous polymer adsorbent, Tenax®
Fournisseur: Merck
11982
11982.EA 439 EUR InStock
11982.
Porous polymer adsorbent, Tenax®
Sorbants pour chromatographie Sorbants GC
These porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, are widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications.
The unique structure provides alternate and desirable adsorption/desorption characteristics compared to other porous polymers.
Surface area: ~35 m²/g
Density: ~0,25 g/ml (free fall density)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité