Kit antiéclaboussures jetable
Fournisseur: Brady
813868
121-0136EA 93.06 EUR InStock
121-0136
Kit antiéclaboussures jetable
Matériaux absorbants
Conçu pour les petites éclaboussures de produits chimiques et de liquides dangereux jusqu'à 1,7 litre. Le distributeur très visible peut facilement être fixé au mur ou sur une étagère.
  • Balai jetable pour balayer les bris de verre ou les débris
  • Ces gants de protection possèdent une finition rugueuse sur les bouts de doigts, avec une bonne résistance aux déchirures et aux substances chimiques
  • Sac autoclavable de mise au rebut
Information de livraison: Le kit contient 2 tapis absorbants (410×510 mm), 1 paire de gants de protection contre les agents chimiques à usage unique (non poudrés), un sac pour mise au rebut, 1 balai jetable et un manuel d'instructions multilingue.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité