VWR®, Absorbants - Tapis, rouleaux et boudins, pour les déversements de produits chimiques
Fournisseur: VWR Collection
121-0142EA 79.9 EUR InStock
121-0142 121-0145 121-0139
VWR®, Absorbants - Tapis, rouleaux et boudins, pour les déversements de produits chimiques
Matériaux absorbants
Les produits VWR® pour absorber ou récupérer les liquides écoulés protègent employés et environnement de travail contre toutes sortes de débordements, fuites, gouttes et autres incidents imprévus.
  • Absorbe une large gamme de produits chimiques, y compris les acides et les caustiques
  • Chimiquement inerte : le produit ne se dégrade pas et ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide adsorbé
  • La couleur verte signale que le produit est utilisé pour des liquides dangereux
  • La couleur verte permet à l'utilisateur d'identifier et de séparer les déchets dangereux en vue de leur élimination, ce qui permet de réduire les coûts d'élimination
Pour absorber les produits chimiques.
Couleur : vert.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité