Avantor® Clinical Services, Kits anti-éclaboussures cytotoxiques
Fournisseur: CATALYST KITTING SOLUTIONS
121-0148EA 0 EUR InStock
121-0148 121-0149
Avantor® Clinical Services, Kits anti-éclaboussures cytotoxiques
Matériaux absorbants
Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For use in hospitals, clinics, surgeries, pharmacies and laboratories.
Cytotoxic spill kits:
Cytotoxic Spill Kit PPE, Cytotoxic Spill Kit Liquid Clean Up, Cytotoxic Spill Kit Powder Clean Up, Cytotoxic Spill Kit Waste Disposal, and sterile wipes for safe containment and removal of cytotoxic spillages.
Kit de protection cytotoxique pour EPI:
Gants pour salles propres en polychloroprène BioClean P-Zero™, stériles, taille 8, naturels (112-3877) ; tablier de protection contre les produits chimiques BioClean-C™, matériau CleanTough™, taille L, bleu (113-8149) ; manchette de protection Tyvek®, PS32LA, 500 mm, blanc (113-0494) ; surbottes pour salles propres BioClean-D™ CleanTough™, 400 mm, blanc (113-0814) ; masques de protection pour salles propres Maximum avec boucles latérales, bleu (113-6220) ; lunettes-masques pour salles propres BioClean Clearview™, stériles, à usage unique, en PC transparent (111-0186).
Kit de protection cytotoxique nettoyant liquide :
Absorbant poudre Chemizorb® pour déchets 500 g (1.02051.0500) ; raclette autoclavable en PP: 250×110 mm (L×l), vert (233-0194) ; doseur: 310×138 mm (L×l), blanc (233-0195) ; pincettes chimiquement inertes, extrémités carrées fines, PTFE, blanc (232-0211).
Kit de protection cytotoxique nettoyant en poudre :
Eau pour injection Mini Plasco, 20 ml (331-0299) ; tampon absorbant, PIG® HAZ-MAT, grammage lourd 510×380 mm (121-0527).
Cytotoxic spill kit waste disposal:
Disposal bag for hazardous waste, PE, black warning 'Hazardous Material Handle With Care' on bright yellow, small, L×W: 762×457 mm (121-0503); floor sign: 'Caution Hazardous Spill', PVC, L×W: 600×450 mm (116-0112); fixing clamp for floor-standing sign, PVC (116-0116).
Certifications: Cytotoxic spill kit waste disposal:
Disposal bag for hazardous waste, PE, black warning 'Hazardous Material Handle With Care' on bright yellow, small, L×W: 762×457 mm (121-0503); floor sign: 'Caution Hazardous Spill', PVC, L×W: 600×450 mm (116-0112); fixing clamp for floor-standing sign, PVC (116-0116).
Informations de commande: Cytotoxic spill kit waste disposal:
Disposal bag for hazardous waste, PE, black warning 'Hazardous Material Handle With Care' on bright yellow, small, L×W: 762×457 mm (121-0503); floor sign: 'Caution Hazardous Spill', PVC, L×W: 600×450 mm (116-0112); fixing clamp for floor-standing sign, PVC (116-0116).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité