Overpack protection cover, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
PAK201-YW
121-0157EA 143 EUR InStock
121-0157
Overpack protection cover, PIG®
Housses
Durable cover adds UV protection and visibility to PIG overpack spill kit.
  • Durable PVC-laminated polyester cover
  • Elasticised bottom to fit PIG® spill kits in 246- and 360-litre overpacks
  • Keeps water, snow, dirt and debris off overpack lid and resists weathering and UV
  • Features 230×280 mm see-through pocket for identification label
  • High visibility colour to make kit easy to locate
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité