Unités de récupération des déversements
Fournisseur: NEW PIG
PAK735-BK-WOD
121-0184EA 1350 EUR InStock
121-0184
Unités de récupération des déversements
Matériaux absorbants
Unités de récupération des déversements fabriquées en LDPE.
  • Récupère les déversements si les réservoirs fuient, gouttent ou se fissurent
  • Profil bas pour faciliter l'accès aux réservoirs et leur distribution
  • Résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
Si ce produit est utilisé avec des liquides inflammables, veuillez prendre en compte les réglementations qui s'appliquent au stockage et à la manipulation des liquides inflammables et la sécurité de cette application, notamment les vapeurs inflammables, les décharges statiques et les sources de chaleur.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité