VWR®, Kit anti-déversement chimique, 16 L
Fournisseur: VWR Collection
121-0194EA 84.6 EUR InStock
121-0194
VWR®, Kit anti-déversement chimique, 16 L
Matériaux absorbants
Ce kit de déversement portable et économique se présente sous la forme d'un sac en PVC jaune, résistant à l'eau et doté de poignées. Conçu pour les petits déversements de produits chimiques et de liquides dangereux. Idéal pour les petits espaces de stockage, grâce à sa taille compacte.
  • Réponse rapide en cas de déversement
  • Couleur jaune pour une meilleure visibilité
  • Le sac léger et résistant à l'eau garde les absorbants au sec
  • Peut être placé derrière ou sous un siège dans un véhicule
Tout ce dont vous avez besoin pour une intervention d'urgence en cas de déversement dans un sac de transport compact et très visible. Idéal pour les travailleurs itinérants, comme les travailleurs sur le terrain, ou pour les transporteurs et les chauffeurs routiers qui transportent occasionnellement de petites quantités de liquides.
Information de livraison: Chaque kit est fourni avec 10 tampons VWR® (41×51 cm), 2 chaussettes VWR® (Ø 7,6×122 cm), 1 paire de gants, 1 sac poubelle et un plan en 10 étapes ; 'que faire en cas de déversement'.
Conditionnement: Emballé dans un sac en PVC jaune durable avec des poignées.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité