VWR®, Kit anti-déversement, neutralisation des acides
Fournisseur: VWR Collection
121-0196EA 179 EUR InStock
121-0196
VWR®, Kit anti-déversement, neutralisation des acides
Matériaux absorbants
Ce kit de déversement spécialisé contient des absorbants, un agent neutralisant, des EPI et des accessoires afin que vous soyez prêt en cas d'urgence. Il est contenu dans un bac pratique, offrant une capacité d'absorption de 17 litres.
  • Convient à la plupart des déversements d'acides
  • Léger et facile à déplacer pour une intervention rapide
  • Tampons hautement absorbants pour essuyer l'équipement et éliminer les déversements
  • Boudins pour empêcher les déversements de se répandre sur le sol de travail
  • Polymère neutralisant pour neutraliser l'acide
  • Gants et lunettes pour protéger les employés
  • Sac d'élimination des déchets pour contenir tout le matériel utilisé
Disposez des kits de lutte contre les déversements aux quatre coins de votre site afin d'être prêt en cas de déversement. Ce kit contient des polymères de neutralisation chimique qui permettent de gérer les déversements en toute sécurité, avec un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation.
Permet de contrôler en toute sécurité les déversements de la plupart des acides (y compris les déversements de batteries sur des surfaces lisses). Chaque kit de déversement contient également des instructions pratiques et visuelles pour une utilisation optimale du produit.
Information de livraison: Chaque kit contient 2 sacs d'élimination des déchets, 1 paire de gants, 2 boudins absorbants universels VWR® (121-0144), 10 tampons universels VWR® (121-0138), 1 paire de lunettes de sécurité, 1 ensemble, 1 neutralisateur d'acide ainsi qu'1 pelle et 1 grattoir. Avec des instructions pratiques et visuelles pour une utilisation optimale du produit.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité