Collecteurs de mercure
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F362500000
121-0200EA 67.2 EUR InStock
121-0200
Collecteurs de mercure
Matériaux absorbants
Les globules de mercure sont absorbés par le tampon en mousse.
  • Traite en toute sécurité et efficacité les projections de mercure
  • Stockage en toute sécurité en récipient hermétique
  • Un filet de mailles situé à l'intérieur presse le mercure hors de la mousse, de sorte qu'il est immédiatement prêt à l'emploi
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité