Kit de lutte contre les éclaboussures pour le laboratoire, PIG® HAZ-MAT
Fournisseur: NEW PIG
KITE310
121-0568EA 56.7 EUR InStock
121-0568
Kit de lutte contre les éclaboussures pour le laboratoire, PIG® HAZ-MAT
Matériaux absorbants
Petit kit adapté aux éclaboussures de produits chimiques.
  • Compatibles avec la plupart des acides et des bases, y compris l'acide sulfurique à 98% et l'hydroxyde de sodium à 30%
  • Boudin et tapis de confinement et d'absorption
  • Paire de gants à usage unique et sacs pour une réponse rapide et la mise au rebut
Information de livraison: Inclus 9 tapis absorbants (380×510 mm) ; 1 boudin absorbant (1,2 m) ; 1 paire de gants chimiques « Silver Shield » et 2 sacs en plastique de mise au rebut, 1 signal d'avertissement et un guide de mise au rebut.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité