Feuilles absorbantes pour huiles, T-151
Fournisseur: 3M
T151
121-1009EA 394 EUR InStock
121-1009
Feuilles absorbantes pour huiles, T-151
Matériaux absorbants
Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present.
  • Légères et sans poussière
  • Oléophiles et hydrophobes à la fois
  • Déchets réduits grâce à la grande capacité d'absorption
Absorbent sheets are conveniently sized and can be quickly spread on and in the path of a small spill.
Each box contains 100 pads (430 mm x 480 mm) and sorbs 140 liter in total.
Les tampons usagés doivent être mis au rebut conformément aux directives régionales et nationales en vigueur.
Attention: Il convient d'éviter toute utilisation du produit avec des liquides aqueux ou corrosifs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité