2-Aminoazotoluene ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
121568-100G
121568-100GEA 145 EUR InStock
121568-100G
2-Aminoazotoluene ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-Aminoazotoluene
Fast Garnet GBC base has been used as a stain in papain activity inhibition assay, to stain for tryptase-activity and chymase-like activity, to gel stain for esterolytic activity.
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Point de fusion: 101...102 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa4c3c3e9e9a8f3134917457e8d3db102e7c5f52&vid=fa4c3c3e9e9a8f3134917457e8d3db102e7c5f52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Orange to Dark Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 325 - 331 nm
Extinction Coefficient ≥2000
Extinction Coefficient 0.01g/l, 50% Ethanol in 1N HCl ≥17500
Carbon ≥72.0 %
Nitrogen ≥17.9 %
Purity (TLC) ≥97 %
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Color), 1mg/ml, Ethanol Orange to Dark Brown
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité