Tribromure d'or ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 44.6%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Gold (III) bromide, Gold(III) bromide
12162.03
12162.03EA 160 EUR InStock
12162.03
Tribromure d'or ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 44.6%, Premion®
Tribromure d'or
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-28-7 Molecular Formula: AuBr3 Formula Weight: 436.69 Physical Form: Granular Melting Point: ca 160° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014171
Formule: AuBr₃
MW: 436,68 g/mol
Point de fusion: ∼ 160 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014171
Numéro CAS: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04539
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité