Platine (IV) bromure (≥37,1% Pt) ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12171.03
12171.03EA 115 EUR InStock
12171.03
Platine (IV) bromure (≥37,1% Pt) ≥99.99% (base métaux)
Platine (IV) bromure
Purity: 99.99% CAS No.: 68938-92-1 Molecular Formula: Br4Pt Formula Weight: 514.73 Physical Form: Crystalline Appearance: Brown to black Melting Point: 180° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016289
Formule: Br₄Pt
MW: 514,7 g/mol
Point de fusion: 180 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016289
Numéro CAS: 68938-92-1
EINECS: 273-151-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité