Carbonate de cadmium (II) ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12229.30
12229.30EA 114 EUR InStock
12229.30
Carbonate de cadmium (II) ≥99% (base métaux)
Carbonate de cadmium (II)
Purity: 99+% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Physical Form: Powder Density: 4.26 Melting Point: 500° dec. Solubility: Very slightly soluble in water. Soluble in dilute acids, concentrated solutions of ammonium salts Merck Reference: 14,1616 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formule: CCdO₃
Point de fusion: 500 °C (dec.)
Densité: 4.26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010918
Numéro CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1616
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité