Magnésium chlorure hexahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
12288.A9
12288.A9EA 173 EUR InStock
12288.A9
Magnésium chlorure hexahydraté ≥98%
Magnésium chlorure hexahydraté
Purity: 98+% CAS No.: 7791-18-6 Molecular Formula: MgCl2.6H2O Formula Weight: 203.30 (95.22anhy) Physical Form: Flake Density: 1.570 Melting Point: 117° dec. Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00149781
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C (dec.)
Densité: 1.570
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité