Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anthracène, très pur

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

122892WEA 36.4 EUR InStock
122892W
Anthracène, très pur
Anthracene


Formule: C₁₄H₁₀
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…112 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001240
Numéro CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité