Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perchlorate de césium, Qualité Réactif

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

12308.14
12308.14EA 108 EUR InStock
12308.14
Perchlorate de césium, Qualité Réactif
Perchlorate de césium
CAS No.: 13454-84-7 Molecular Formula: CsClO4 Formula Weight: 232.35 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00010956


Formule: ClCsO₄
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Densité: 3.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010956
Numéro CAS: 13454-84-7
EINECS: 236-643-0
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité