Étalon de référence organique, Composé Organique volatile Mix 1 (Liquid)
Fournisseur: VWR Chemicals
123382JEA 178 EUR InStock
123382J
Étalon de référence organique, Composé Organique volatile Mix 1 (Liquid)
Étalons Étalons organiques
0,2 mg/ml de chaque composant dans du méthanol
Composants organiques volatils par PID/ELCD
54 composants liquides :
Benzène; Bromobenzène; Bromochlorométhane; Bromodichlorométhane; Bromoforme; n-Butylbenzène; sec-Butylbenzène; tert-Butylbenzène; Carbone tétrachlorure; Chlorobenzène; Chloroforme; 2-Chlorotoluène; 4-Chlorotoluène; Dibromochlorométhane; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,2-Dibromoethane; Dibromométhane; 1,2-Dichlorobenzène; 1,3-Dichlorobenzène; 1,4-Dichlorobenzène; 1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; 1,1-Dichloroethène; cis-1,2-Dichloroethène; trans-1,2-Dichloroethène; 1,2-Dichloropropane; 1,3-Dichloropropane; 2,2-Dichloropropane; 1,1-Dichloropropène; cis-1,3-Dichloropropène; trans-1,3-Dichloropropène; Ethylbenzène; Hexachlorobutadiène; Isopropylbenzène; p-Isopropyltoluène; Méthylène chlorure; Naphthalène; n-Propylbenzène; Styrène; 1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,1,2-Tetrachloroethane; Tetrachloroethène; Toluène; 1,2,3-Trichlorobenzène; 1,2,4-Trichlorobenzène; 1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; Trichloroethène; 1,2,3-Trichloropropane; 1,2,4-Triméthylbenzène; 1,3,5-Triméthylbenzène; o-Xylène; m-Xylène; p-Xylène
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité