Calcium zirconium oxide ≥99.2% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
12344.A1 12344.30
12344.A1EA 97 EUR InStock
12344.A1 12344.30
Calcium zirconium oxide ≥99.2% (base métaux)
Calcium zirconium oxide
Purity: 99.2% CAS No.: 12013-47-7 Molecular Formula: CaZrO3 Formula Weight: 179.30 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless Melting Point: 2550° MDL No.: MFCD00015982
Formule: CaZrO₃
MW: 179,30 g/mol
Point de fusion: 2550 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015982
Numéro CAS: 12013-47-7
EINECS: 234-586-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité