Acide benzoïque ≥99.5%, matériau de référence certifié pour titrimétrie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
12353-25G-F
12353-25G-FEA 282 EUR InStock
12353-25G-F
Acide benzoïque ≥99.5%, matériau de référence certifié pour titrimétrie, Supelco®
Acide benzoïque
  • certified by BAM
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…125 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ATTEINDRE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité