Atrazine, très pur
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
123542HEA 32.7 EUR InStock
123542H
Atrazine, très pur
Atrazine
Formule: C₈H₁₄ClN₅
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 171…174 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041810
Numéro CAS: 1912-24-9
EINECS: 217-617-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00902
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité