Chlorotoluron, très pur
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: 3-(3-Chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea
123702FEA 43.3 EUR InStock
123702F
Chlorotoluron, très pur
Chlorotoluron
Formule: (C₆H₃ClCH₃)NC(S)NH₂
MW: 212,68 g/mol
Point de fusion: 159…160 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15545-48-9
EINECS: 239-592-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité