Dysprosium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
12381.FI
12381.FIEA 477 EUR InStock
12381.FI
Dysprosium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: ≈1.33g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formule: Dy
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010982
Numéro CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité