2,4'-DDE, très pur
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
123842QEA 51.3 EUR InStock
123842Q
2,4'-DDE, très pur
2,4'-DDE
Formule: C₁₄H₈Cl₄
MW: 318,03 g/mol
Point d'ébullition: 64…65 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 3424-82-6
EINECS: 222-318-0
ONU: 2930
ADR: 6.1 (4.1),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité