Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
12388.FF
12388.FFEA 404 EUR InStock
12388.FF
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Packaged under argon UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010987
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité