Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 99.0-102.0% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
1243-04EA 227.31 EUR InStock
1243-04
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 99.0-102.0% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
Point de fusion: 41 °C
Densité: 3.08 kg/l
Numéro MDL: MFCD02253000
Numéro CAS: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 102.0 %
Assay (CdSO₄.8/3 H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO₃) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité