Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Simazine ≥99.5%

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

124502DEA 32.1 EUR InStock
124502D
Simazine ≥99.5%
Simazine


Formule: C₇H₁₂ClN₅
Point de fusion: 219 °C
Point d'éclair: 100 °C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00023174
Numéro CAS: 122-34-9
EINECS: 204-535-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité