Gallocyanine 90% Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
124508-10G
124508-10GEA 94.4 EUR InStock
124508-10G
Gallocyanine 90% Dye, Sigma-Aldrich®
Gallocyanine
Gallocyanine, Dye content 90 % (7-Dimethylamino-4-hydroxy-3-oxo-phenoxazine-1-carboxylic acid)
Formule: C₁₅H₁₃ClN₂O₅
MW: 336.73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011926
Numéro CAS: 1562-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7eec7f88e6afe879c6bcb680b048c8193b0ae4f&vid=15221da0c69f6ec22d3855d44042ea345ea1499d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité