Étalon de référence organique, Phénol mix 1, EPA 604
Fournisseur: VWR Chemicals
124742REA 57.6 EUR InStock
124742R
Étalon de référence organique, Phénol mix 1, EPA 604
Étalons Étalons organiques
(0,5 mg/ml de chaque composant dans du méthanol)
2,4-Dichlorophénol ; 2,4-Dimethylphénol ; 2,4-Dinitrophénol ; 4-Chloro-3-methylphénol; 2-Chlorophénol ; 2-Methyl-4,6-dinitrophénol ; 2-Nitrophénol ; 4-Nitrophénol ; Phénol; Pentachlorophénol; 2,4,6-Trichlorophénol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité