HAP Mix 1, EPA 610
Fournisseur: VWR Chemicals
124812XEA 85 EUR InStock
124812X
HAP Mix 1, EPA 610
Étalons Étalons organiques
0,1 mg/ml de chaque composant dans du méthanol
16 composants
Acenaphthène Chrysène; Acenaphthylène Dibenz[a,h]anthracène; Anthracène Fluoranthène; Benzo[a]anthracène Fluorène; Benzo[a]pyrène Indéno[1,2,3-cd]pyrène; Benzo[b]fluoranthène Naphthalène; Benzo[g,h,i]pérylène Phenanthrène; Benzo[k]fluoranthène Pyrène
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité