Chloramine T (sel de sodium) trihydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
1255.0250EA 55.11 EUR InStock
1255.0250
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 192 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (as Chlorine) min. 24.5 %
Insoluble in Ethanol max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité