Hafnium disilicide
Fournisseur: Thermo Scientific
12564.09
12564.09EA 184 EUR InStock
12564.09
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
CAS No.: 12401-56-8 Molecular Formula: HfSi2 Formula Weight: 234.66 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 1680° MDL No.: MFCD00167026
Formule: HfSi₂
Point de fusion: 1680 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167026
Numéro CAS: 12401-56-8
EINECS: 235-640-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité